Imprimer
7-Bromo-2-chloroquinoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3654-5G OR3654-25G
APOSOR3654-5GEA 66.7 EUR
APOSOR3654-5G APOSOR3654-25G
7-Bromo-2-chloroquinoline 97%
7-Bromo-2-chloroquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738671
Numéro CAS: 99455-15-9