6-Bromoquinolin-4-ol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆BrNO Point de fusion: 281…283 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00272435 Numéro CAS: 145369-94-4 |