Imprimer
2,4,6-Triméthoxyaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3630-1G OR3630-250MG
APOSOR3630-1GEA 279 EUR
APOSOR3630-1G APOSOR3630-250MG
2,4,6-Triméthoxyaniline
2,4,6-Triméthoxyaniline
Formule: C₉H₁₃NO₃
Poids moléculaire: 183.21 g/mol
Point d'ébullition: 125…127 °C/0.1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017165
Numéro CAS: 14227-17-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III