Imprimer

4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester 96%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR3628-1G OR3628-5G
APOSOR3628-1GEA 37.3 EUR
APOSOR3628-1G APOSOR3628-5G
4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₀BBrO₃
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027285
Numéro CAS: 913836-27-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR