Imprimer
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Borono-4-methoxybenzoic acid
OR3620-1G OR3620-500MG
APOSOR3620-1GEA 267 EUR
APOSOR3620-1G APOSOR3620-500MG
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid 98%
5-Carboxy-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₅
Point de fusion: 207…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203261
Numéro CAS: 730971-32-1