Imprimer
N-Méthylallylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Allylmethylamine
OR3619-25G OR3619-5G OR3619-100G
APOSOR3619-25GEA 26.1 EUR
APOSOR3619-25G APOSOR3619-5G APOSOR3619-100G
N-Méthylallylamine
N-Méthylallylamine
Formule: C₄H₉N
Poids moléculaire: 71.12 g/mol
Point d'ébullition: 61…66 °C
Densité: 0.748 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –8 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008641
Numéro CAS: 627-37-2
EINECS: 210-996-0
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II