Imprimer
3,4,5-Trichlorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR361673-1G OR361673-5G
APOSOR361673-1GEA 30.1 EUR
APOSOR361673-1G APOSOR361673-5G
3,4,5-Trichlorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3,4,5-Trichlorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₄BCl₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11504973
Numéro CAS: 942069-95-6