Imprimer
1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-tosyl-1H-indole
OR361656-1G OR361656-25G OR361656-5G
APOSOR361656-1GEA 151 EUR
APOSOR361656-1G APOSOR361656-25G APOSOR361656-5G
1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₂₁H₂₄BNO₄S
Poids moléculaire: 397.3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063118
Numéro CAS: 1073354-51-4