Imprimer
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR361629-1G OR361629-250MG OR361629-5G
APOSOR361629-1GEA 91.6 EUR
APOSOR361629-1G APOSOR361629-250MG APOSOR361629-5G
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₂₁BO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11506065
Numéro CAS: 1131912-76-9