Imprimer
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR361540-1G OR361540-5G
APOSOR361540-1GEA 116 EUR
APOSOR361540-1G APOSOR361540-5G
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(1-Piperazinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₅BN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657704
Numéro CAS: 864754-07-4