Imprimer
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR361503-1G OR361503-5G
APOSOR361503-1GEA 260 EUR
APOSOR361503-1G APOSOR361503-5G
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid 98%
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid
Formule: C₉H₁₃BN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11867876
Numéro CAS: 1218790-86-3