2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 2-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinate, 2-Methoxy-3-(carbomethoxy)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Formule:
C₁₄H₂₀BNO₅ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11855973 Numéro CAS: 1083168-93-7 |