Imprimer
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR361167-1G OR361167-250MG
APOSOR361167-1GEA 0 EUR
APOSOR361167-1G APOSOR361167-250MG
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
2,6-Dimethyl-4-pyridineboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11042425
Numéro CAS: 846548-44-5