Imprimer
4-Cyano-2-pyridineboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR361048-1G OR361048-250MG
APOSOR361048-1GEA 944 EUR
APOSOR361048-1G APOSOR361048-250MG
4-Cyano-2-pyridineboronic acid 98%
4-Cyano-2-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₅BN₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08703250
Numéro CAS: 1072946-01-0