Imprimer
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3607-1G OR3607-250MG OR3607-5G
APOSOR3607-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3607-1G APOSOR3607-250MG APOSOR3607-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid 97%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₄N₂O₃
Point de fusion: 157…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276977
Numéro CAS: 19155-88-5