Imprimer
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,1,3-Benzothiadiazole-4,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester, 4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR360668-1G OR360668-5G
APOSOR360668-1GEA 55.1 EUR
APOSOR360668-1G APOSOR360668-5G
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole 98%
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₁₈H₂₆B₂N₂O₄S
Point de fusion: 207…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656086
Numéro CAS: 934365-16-9