Thieno[3,2-b]thiophene-2-boronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Thieno[3,2-b]thiophen-2-ylboronic acid
Formule:
C₆H₅BO₂S₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08059468 Numéro CAS: 160032-40-6 |