Imprimer
2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR360269-1G OR360269-5G
APOSOR360269-1GEA 142 EUR
APOSOR360269-1G APOSOR360269-5G
2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₆BClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684320
Numéro CAS: 766549-26-2