Imprimer
3,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR360249-1G OR360249-5G
APOSOR360249-1GEA 55.1 EUR
APOSOR360249-1G APOSOR360249-5G
3,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
3,4-Dichlorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663853
Numéro CAS: 401797-02-2