Imprimer
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR360155-25G OR360155-5G
APOSOR360155-25GEA 111 EUR
APOSOR360155-25G APOSOR360155-5G
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid 95+%
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₆H₁₃BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260454
Numéro CAS: 918655-03-5