Imprimer
4-Quinolineboronic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR360134-1G OR360134-5G
APOSOR360134-1GEA 71.6 EUR
APOSOR360134-1G APOSOR360134-5G
4-Quinolineboronic acid 95+%
4-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03095174
Numéro CAS: 371764-64-6