Imprimer
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2S,3R,4S,5R)-2-Methyl-3,4,5-trihydroxypiperidine hydrochloride
OR3600T-5MG OR3600T-100MG OR3600T-10MG
APOSOR3600T-5MGEA 219 EUR
APOSOR3600T-5MG APOSOR3600T-100MG APOSOR3600T-10MG
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride
A powerful & specific inhibitor of several a-L-fucosidases.
Formule: C₆H₁₃NO₃·HCl
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 210174-73-5