Imprimer
2-Isopropoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Isopropoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 2-Isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Isopropoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR360051-1G OR360051-5G OR360051-25G
APOSOR360051-1GEA 95.7 EUR
APOSOR360051-1G APOSOR360051-5G APOSOR360051-25G
2-Isopropoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Isopropoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₂BNO₃
Poids moléculaire: 263.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366722
Numéro CAS: 848243-25-4