Imprimer

2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborole 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 1-Propylboronic acid catechol ester

OR360027-1G OR360027-5G
APOSOR360027-1GEA 174 EUR
APOSOR360027-1G APOSOR360027-5G
2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborole 95%
2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborole
Formule: C₉H₁₁BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799577
Numéro CAS: 40218-49-3
UN: 3265
ADR: 8 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR