Imprimer
5-Oxazolecarboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxazole-5-carboxylic acid
OR3589-500MG OR3589-25G OR3589-5G
APOSOR3589-500MGEA 36.4 EUR
APOSOR3589-500MG APOSOR3589-25G APOSOR3589-5G
5-Oxazolecarboxylic acid 98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₃
Point de fusion: 226…230 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04114931
Numéro CAS: 118994-90-4