Imprimer
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3580-25G OR3580-100G OR3580-5G
APOSOR3580-25GEA 26.4 EUR
APOSOR3580-25G APOSOR3580-100G APOSOR3580-5G
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrClN₂O₂
Poids moléculaire: 237.44 g/mol
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00222270
Numéro CAS: 67443-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III