Imprimer
2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3579-100G OR3579-25G
APOSOR3579-100GEA 77 EUR
APOSOR3579-100G APOSOR3579-25G
2,5-Dibromo-3-nitropyridine 98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Br₂N₂O₂
Point de fusion: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266223
Numéro CAS: 15862-37-0