Imprimer
2-Chloro-6-méthyl-5-nitropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline, 6-Chloro-2-méthyl-3-nitropyridine
OR3578-25G OR3578-5G
APOSOR3578-25GEA 29 EUR
APOSOR3578-25G APOSOR3578-5G
2-Chloro-6-méthyl-5-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-méthyl-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234160
Numéro CAS: 22280-60-0