Imprimer
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate, 2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid Methyl Ester
OR3570-100G OR3570-25G OR3570-5G
APOSOR3570-100GEA 104 EUR
APOSOR3570-100G APOSOR3570-25G APOSOR3570-5G
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₅S
Point de fusion: 117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317545
Numéro CAS: 63484-12-8