Imprimer
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl 3-(chlorosulphonyl)benzoate
OR3564-1G OR3564-25G OR3564-5G
APOSOR3564-1GEA 30.6 EUR
APOSOR3564-1G APOSOR3564-25G APOSOR3564-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Formule: C₈H₇ClO₄S
Poids moléculaire: 234.6600 g/mol
Point de fusion: 63…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06408800
Numéro CAS: 63555-50-0
UN: 1759
ADR: 8 III