5-Bromo-2-chloropyrimidine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₂BrClN₂ Point d'ébullition: 95 °C/15mmHg Point de fusion: 73…79 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00483232 Numéro CAS: 32779-36-5 |