Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₇NO₃ Point d'ébullition: 51…57 °C/0,1mmHg Point de fusion: 45…48 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08689502 Numéro CAS: 41172-57-0 |