Imprimer
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3553-5G OR3553-25G
APOSOR3553-5GEA 23.2 EUR
APOSOR3553-5G APOSOR3553-25G
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
Point d'ébullition: 60 °C/2,25mmHg
Densité: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04114930
Numéro CAS: 118994-89-1