Imprimer
Methyl (3-bromophenyl)acetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3537-100G OR3537-25G OR3537-5G
APOSOR3537-100GEA 248 EUR
APOSOR3537-100G APOSOR3537-25G APOSOR3537-5G
Methyl (3-bromophenyl)acetate 98%
Methyl (3-bromophenyl)acetate
Formule: C₉H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06858764
Numéro CAS: 150529-73-0