Imprimer
2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Dimethylamino)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-(dimethylamino)phenyl)ethanone
OR3530-1G OR3530-250MG OR3530-5G
APOSOR3530-1GEA 56.7 EUR
APOSOR3530-1G APOSOR3530-250MG APOSOR3530-5G
2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone 95%
2-Bromo-4'-(dimethylamino)acetophenone
Formule: C₁₀H₁₂BrNO
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06409221
Numéro CAS: 37904-72-6
UN: 3261
ADR: 8,III