Imprimer
2-(3-Bromophényl)ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3522-1G OR3522-5G
APOSOR3522-1GEA 0 EUR
APOSOR3522-1G APOSOR3522-5G
2-(3-Bromophényl)ethanol
2-(3-Bromophényl)ethanol
Formule: C₈H₉BrO
Point d'ébullition: 107…110 °C/1mmHg
Densité: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191857
Numéro CAS: 28229-69-8