3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole, 3,5-dimethyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2-oxazole
Formule:
C₁₁H₁₈BNO₃ Poids moléculaire: 223.08 g/mol Point de fusion: 94…99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05863910 Numéro CAS: 832114-00-8 |