Imprimer
Acide 4-méthoxy-2-pyridinecarboxylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3515-1G OR3515-5G
APOSOR3515-1GEA 36.4 EUR
APOSOR3515-1G APOSOR3515-5G
Acide 4-méthoxy-2-pyridinecarboxylique 98%
Acide 4-méthoxy-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 207…208 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115716
Numéro CAS: 29082-91-5