Imprimer
Methyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR350517-100G OR350517-25G
APOSOR350517-100GEA 0 EUR
APOSOR350517-100G APOSOR350517-25G
Methyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Methyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Formule: C₁₆H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272233
Numéro CAS: 81167-39-7