Imprimer
Methyl-3-amino-4-bromobenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR350503-100G OR350503-25G
APOSOR350503-100GEA 197 EUR
APOSOR350503-100G APOSOR350503-25G
Methyl-3-amino-4-bromobenzoate 98%
Methyl-3-amino-4-bromobenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00553090
Numéro CAS: 46064-79-3