Imprimer
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR350463-1G OR350463-250MG
APOSOR350463-1GEA 406 EUR
APOSOR350463-1G APOSOR350463-250MG
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
4-Chloroquinoline-6-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅ClN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08063204
Numéro CAS: 219763-83-4