Imprimer
2,3-Diaminopyrazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR350327-1G OR350327-5G
APOSOR350327-1GEA 25.8 EUR
APOSOR350327-1G APOSOR350327-5G
2,3-Diaminopyrazine 97%
2,3-Diaminopyrazine
Formule: C₄H₆N₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07778385
Numéro CAS: 13134-31-1