2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Pyridylacetic acid hydrochloride
Formule:
C₇H₈ClNO₂ Point de fusion: 141 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012827 Numéro CAS: 6622-91-9 |