Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₀NO₆P·1H₂O Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00149414 Numéro CAS: 41468-25-1 |