Imprimer
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR350304-1G OR350304-5G
APOSOR350304-1GEA 0 EUR
APOSOR350304-1G APOSOR350304-5G
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
1-N-Boc-4-(4-bromophenyl)piperidine
Formule: C₁₆H₂₂BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878774
Numéro CAS: 769944-78-7