3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₉ClN₂O₂ Point de fusion: 226…231 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012858 Numéro CAS: 26177-43-5 EINECS: 247-502-8 |