Imprimer
4-Iodobenzoate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR350215-100G OR350215-25G OR350215-500G
APOSOR350215-100GEA 49.3 EUR
APOSOR350215-100G APOSOR350215-25G APOSOR350215-500G
4-Iodobenzoate de méthyle
4-Iodobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇IO₂
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016353
Numéro CAS: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III