Imprimer
3-Iodo-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Iodopyrazole
OR350207-25G OR350207-5G OR350207-10G
APOSOR350207-25GEA 150 EUR
APOSOR350207-25G APOSOR350207-5G APOSOR350207-10G
3-Iodo-1H-pyrazole
3-Iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃IN₂
Poids moléculaire: 193.98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12022324
Numéro CAS: 4522-35-4