Imprimer
Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoxazole, 4-Isoxazoleboronic acid pinacol ester
OR350204-1G OR350204-250MG OR350204-5G
APOSOR350204-1GEA 77 EUR
APOSOR350204-1G APOSOR350204-250MG APOSOR350204-5G
Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₄BNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06657891
Numéro CAS: 928664-98-6