Imprimer
2-Isopropyl-4-méthylthiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR350201-100G OR350201-25G OR350201-500G
APOSOR350201-100GEA 42.2 EUR
APOSOR350201-100G APOSOR350201-25G APOSOR350201-500G
2-Isopropyl-4-méthylthiazole
2-Isopropyl-4-méthylthiazole
Formule: C₇H₁₁NS
Point d'ébullition: 92 °C
Densité: 1,001 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036561
Numéro CAS: 15679-13-7
UN: 1993
ADR: 3,III